1.46495
Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth, Casein Lecithin Tween Broth
48,40 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
About This Item
48,40 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Description
Suitable for diluting pharmaceutical and cosmetic products for microbial count determination
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Caractéristiques
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 90 mL (in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
90 mL , filling volume
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Composants
tween
lecithin
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1