1.46410
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
2 ×, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth (2x concentrated), Tryptic Soy Broth double-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Composition
, 2 ×
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
250 mL
bottle filling volume
100 mL
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable