1.46352
ReadyTube® Yeast extract agar
For the enumeration of culturable microorganism in water samples in accordance with ISO 6222, pkg of (100 mL in 125 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 6222
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
ReadyTube®
Conditionnement
pkg of (100 mL in 125 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2