1.46121
ReadyTube® Yeast Extract Agar
For the enumeration of culturable microorganism in water samples in accordance with ISO 6222, pkg of (18 ml in 25 ml tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
Synonyme(s) :
YE Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 6222
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReadyTube®
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (18 ml in 25 ml tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2