1.46137
Gélose de Baird-Parker
ReadyPlate™, ISO 6888, FDA-BAM, APHA, plate diam. 90 mm, gelatinous solid, box of 20 plates
Synonyme(s) :
Staphylococcus Selective Agar, Staphylococcus selective agar acc. to BAIRD-PARKER, Baird-Parker agar, ReadyPlate™ Baird Parker Agar ISO 6888, FDA-BAM
Produits recommandés
Agence
APHA
FDA-BAM
ISO 6888
Niveau de qualité
Forme
gelatinous solid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 20 plates
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate™
Conditions de stockage
protect from light (Store dry and tightly closed)
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
Couleur
yellow
pH
6.8 ( in H2O)
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
selective for Staphylococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1