Principaux documents
14-582-M
Sigma-Aldrich
FGFR1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human FGFR1 amino acids 456-765, for use in Kinase Assays.
10 μG
547,00 €
250 μG
3 410,00 €
547,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
547,00 €
250 μG
3 410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
547,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 62 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... FGFR1(2260)
Description générale
N-terminal GST-tagged, recombinant, human FGFR1 amino acids 456-765
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells.
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: FGFR1
Target Sub-Family: TK
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-582M when ordering the 250 µg size.
Qualité
Used to phosphorylate IGF-IRtide (12-527)
Forme physique
Glutathione agarose affinity chromatography
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany