14-303-M
MKK6/SKK3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, maltose binding protein tagged, human MKK6/SKK3 fusion protein, amino acids 4-end. For use in Kinase Assays.
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
About This Item
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 82 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MAP2K6(5608)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable