1.37149
N,N-Diméthylacétamide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Agence
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid processing
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales