1.37040
Isopropanol
EMPROVE® EXPERT, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Alcool isopropylique, IPA, Propane-2-ol solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
GMO free
GMP
Niveau de qualité
Agence
USP
Description
70%
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Activité étrangère
Aflatoxin free
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Conditionnement
1.37040.9025 // 25L // metal/PE barrel
1.37040.9182 // 180L // metal/PE barrel
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C