Documents
1.06265
SAFC
Acétate de sodium trihydrate
extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Numéro Beilstein :
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E262
Numéro de classement CE :
204-823-8
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilité
613 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acétate de sodium trihydraté est un constituant courant des systèmes de tampon acétate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable