126579
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Poor, Endotoxin-Free
Synonyme(s) :
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Poor, Endotoxin-Free
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (Albumin, electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.2% fatty acids
≤2.0% Ash
≤5% moisture
≤50 EU/mg endotoxins
Couleur
pale green
Solubilité
aqueous buffer: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable