A3803
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
353,00 €
About This Item
353,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.005% Fatty acids
Perte
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Adéquation
suitable for ELISA applications (as diluent)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
- pour prévenir l'adsorption non spécifique de matrices de fibrine sur des plaques de culture tissulaire[5]
- dans la préparation de gouttelettes d'albumine[6][7]
- comme supplément dans du milieu L-15 pour accroître le nombre de spermatogonies sans stimuler la croissance des cellules somatiques[8]
- comme protéine étalon pour calculer les isothermes d'adsorption des oxydes métalliques[9]
Parmi ses nombreux usages, la BSA est un transporteur d'acides gras (AG). Par conséquent, lorsqu'elle est utilisée dans des applications telles que la culture de cellules, il est important d'avoir le contrôle sur certains acides gras pour culture cellulaire qui peuvent avoir des effets variables selon les lignées cellulaires. Pour maîtriser la teneur en acides gras d'une culture cellulaire, les chercheurs ont tout intérêt à disposer de BSA sans acides gras pour pouvoir utiliser des acides gras spécifiques de leurs lignées cellulaires. La BSA sans acides gras permet également de disposer d'un nombre maximal et optimal de sites de liaison pour les acides gras spécifiques qui doivent être utilisés dans la culture. L'utilisation de BSA sans acides gras permet également de résoudre le problème des acides gras endogènes potentiellement présents dans la BSA non dépourvue d'acides gras.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Produit obtenu par séparation par choc thermique
- Produit essentiellement dépourvu d'acides gras
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.