1.25161
Résine Eshmuno® A
MiniChrom Column Eshmuno® A, volume 5 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Eshmuno® A, 5ml
333,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
About This Item
333,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
ligand
protein A
Niveau de qualité
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
prepacked column
Fabricant/nom de marque
Eshmuno®
Paramètres
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Diam. de la colonne × Long.
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Groupe de la matrice active
Polyvinyl Ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
Application(s)
mAb
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
- Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.