Principaux documents
1.20089
Millipore
Eshmuno® A
Eshmuno® A, affinity
Synonyme(s) :
Résine Eshmuno® A
10 ML
282,00 €
100 ML
1 666,00 €
500 ML
7 112,00 €
5000 ML
Demander
282,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Changer de vue
10 ML
282,00 €
100 ML
1 666,00 €
500 ML
7 112,00 €
5000 ML
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
282,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
ligand
protein A
Niveau de qualité
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Fabricant/nom de marque
Eshmuno®
Paramètres
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
40-55 mg/mL binding capacity
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Affinité de la résine pour la protéine A reposant sur la matrice de base en éther de polyvinyle
Caractéristiques et avantages
La résine de chromatographie Eshmuno® A offre aux utilisateurs :
  • une intensification des procédés qui se traduit par une grande capacité de liaison, un débit supérieur et une excellente réduction des protéines de la cellule hôte (HCP).
  • une pureté des produits avec une élimination virale plus constante, une élimination accrue des agrégats, une réduction de la recherche des fragments Fab et une faible lixiviation de la protéine A
  • une capacité de liaison dynamique élevée à débit élevé
  • une élimination des agrégats, une stabilité alcaline et compatibilité avec le nettoyage à l'acide
Conditionnement
  • 1.20089.0100 : Résine Eshmuno® A, 100 ml
  • 1.20089.9010 : Résine Eshmuno® A, 10 l
  • 1.20089.0010 : Résine Eshmuno® A, 10 ml
  • 1.20089.0500 : Résine Eshmuno® A, 500 ml
  • 1.20089.5000 : Résine Eshmuno® A, 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : Suspension turbide laiteuse, exempte d'impuretés mécaniques de grande taille.
Évaluation au microscope : Particules sphériques, dépourvues d'agglomérats ou de fines.
Taille des particules (30 – 70 µm): ≥ 80 %
Endotoxines : ≤ 1,00 UE/ml
DGAT (dénombrement des germes aérobies totaux) : ≤ 100 UFC/ml
DMLT (dénombrement des moisissures et levures totales) : ≤ 100 UFC/ml
Capacité (IgG) : ≥ 55 mg/ml
Fuite (Protéine A) : ≤ 100 ppm
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.