Principaux documents
125148-M
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.2ml
1 EA
291,00 €
291,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
291,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
291,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
ligand
(Carboxyethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~100 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Température de stockage
no temp limit
Description générale
5 x 10 mm
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany