1.25081
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml
333,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
About This Item
333,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Produits recommandés
ligand
(Sulfoethyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~160 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution