Principaux documents
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
1 PKG
176,00 €
176,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Changer de vue
1 PKG
176,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
176,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Forme
prepacked column
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Température de stockage
15-25°C
Description générale
8 x 20mm
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany