Principaux documents
125059
Millipore
Fractogel® EMD DMAE (M)
MiniChrom Fractogel® DMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® DMAE (M), 1 ml
1 UNIT
176,00 €
176,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Changer de vue
1 UNIT
176,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
176,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~100 mg, BSA binding capacity
Application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
8 x 20mm
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13