120650
Eshmuno® CMX Resin
Eshmuno® CMX
Synonyme(s) :
Eshmuno® CMX
About This Item
Produits recommandés
ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
300 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
Application(s)
ADC
mAb
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
- Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
- Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C