Principaux documents
1.16896
Supelco
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Chlorine chemical test strips, Chlorine test strip for instrument reader
50 TESTS
106,00 €
106,00 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
50 TESTS
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
106,00 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Chlorine Test, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
Reflectoquant®
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Plage de mesure
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.5 - 10.0 mg/l Cl₂ Reflectoquant®
The Reflectoquant Chlorine test includes test strips and all necessary additional reagents and is a rapid exploratory test for free chlorine and intended primarily for checking the use of chlorinated disinfectants. Chlorine containing disinfectants are most widely used. They are applied particularly to disinfect drinking water and swimming pool water. On the test strip, chlorine oxidizes an organic compound to a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the chlorine concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for chlorine. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Remarque sur l'analyse
function control: conforms
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.