Nom du produit
Magnesium Test, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5-100 mg/L (Mg)
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Legal Information
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
288-32-4