1.16894
pH Test
reflectometric, pH range 1.0-5.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
pH Test, reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Caractéristiques
non-bleeding
refill: no
Niveau de qualité
Plage de pH
1.0-5.0
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
pH-value
- standard 1:
1.2 - 1.8
- standard 2: 2.7 - 3.3
- standard 3: 4.2 - 4.8
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Détermination facile à utiliser, économique et fiable du pH du lait et des produits laitiers par smartphone avec les bandelettes de pH MQuant® et l'appli MQuant® StripScan.
Learn how to accurately measure the pH of milk and dairy products using MQuant® pH test strips and the StripScan app for quality control.