1.15965
Amberlite™ IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Synonyme(s) :
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Ion exchanger Amberlite™ IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
Forme
resin
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
Matrice
PS-DVB
mixed-bed
Taille des particules
300-1180 μm
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.7 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 95 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3