Principaux documents
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nom du produit
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
Forme
resin
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SAX
Taille des particules
300-1100 μm
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
no temp limit
Description générale
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
Remarque sur l'analyse
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3