Documents
1.14562
Supelco
Test du potassium en tube
photometric, 5.0-50.0 mg/L (K), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
potassium
Plage de mesure
5.0-50.0 mg/L (K)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (5,0 à 50,0 mg/l) de K, Spectroquant®
Ce test du potassium Spectroquant® permet de quantifier précisément la teneur en potassium dans des échantillons aqueux.
Principe du test : En solution basique, les ions potassium réagissent avec le tétraphénylborate de sodium (Kalignost®) pour former un précipité peu soluble. La turbidité est alors mesurée au photomètre (méthode turbidimétrique).
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
Kalignost is a registered trademark of Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.