Principaux documents
1.00815
Supelco
Magnesium Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
25 TESTS
147,00 €
147,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 TESTS
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
147,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Magnesium Cell Test, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
magnesium
Plage de mesure
5.0-75.0 mg/L (Mg)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Phthalein complexone)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric 5.0 - 75.0 mg/l Mg Spectroquant®
This Spectroquant® Magnesium Cell Test allows the accurate quantification of the magnesium content in aqueous samples.
Method applied: In neutral solution magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2