Documents
1.14544
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test de l′ammonium en tube, photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Plage de mesure
0.5-16.0 mg/L (NH4-N)
0.6-20.6 mg/L (NH4+)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Indophenol blue)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (0,5 à 16,0 mg/l) (NH4-N), (0,6 à 20,6 mg/l) (NH4+), Spectroquant®
La méthode correspond à la norme ISO 23695, qui standardise l'utilisation de cette "méthode du tube scellé à petite échelle" pour ce paramètre d'importance. Cette méthode est également comparable à celle préconisée par les normes EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 et DIN 38406-5.
Le test de l'ammonium en tube Spectroquant® permet la quantification sans cyanure de la concentration en ammonium des eaux usées, des eaux souterraines, des eaux de surface et de l'eau de mer. En général, l'ammonium se retrouve dans les sources d'eau suite au lessivage de terres agricoles fertilisées, une forte concentration en ammonium étant un indicateur de pollution fécale important. D'autres champs d'application comprennent l'analyse des aliments et des boissons ainsi que l'analyse des échantillons environnementaux et agricoles (par exemple, échantillons de sol).
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Protocoles
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Afficher tout