Merck
Passer à
1.00613
Nitrogen (total) Cell Test, photometric
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 tests
Date d'expédition estimée le04 juin 2026DeMerck Life Science BV/SRL
210,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
210,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2026Détails
Demander une commande sur mesureDemander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Test de l′azote (total) en tube, photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Méthode : photométrie, DMP (0,5 à 15,0 mg/l de N), Spectroquant®
La méthode correspond à la norme ISO-23697-1, qui standardise l'utilisation de cette "méthode du tube scellé à petite échelle" pour ce paramètre d'importance. La digestion est comparable à celle préconisée par la norme EN ISO 11905-1. La détermination de la teneur en nitrates est comparable à celle préconisée par la norme DIN 38405.
Ce test de l'azote (total) en tube Spectroquant® permet de doser de manière fiable l'azote total contenu dans des échantillons d'eau. L'azote total correspond à la somme de l'azote total mesuré par la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniac), des nitrates et des nitrites. Avant le dosage, l'échantillon doit être digéré afin de convertir les composés contenant de l'azote organique et inorganique en nitrate, qui réagit alors pour donner un composé mesurable par photométrie.
Les tests en tube Spectroquant® comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions figurant dans la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.147631.006141.14537
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
measuring range
10-150 mg/L (N)
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test de l′azote (total) en tube
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C