Principaux documents
1.14539
Supelco
COD solution B
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Synonyme(s) :
Nota 1
495 ML
104,00 €
104,00 €
Date d'expédition estimée le25 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
495 ML
104,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
104,00 €
Date d'expédition estimée le25 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Remarque sur l'analyse
Suitabilityconforms
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)