1.14679
COD solution A
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
Synonyme(s) :
Nota 1 A
103,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
About This Item
103,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Remarque sur l'analyse
Assay (H₂SO₄): 29.2 - 30.2 %
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)