Principaux documents
1.11969
Sigma-Aldrich
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Acetone-D6, Hexadeuteroacetone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3D6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
211-563-9
Pression de vapeur
233 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.6-12.8 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
pb
56.2 °C/1013 hPa
Pf
-95.4 °C
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.96 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup