1.10757
Gel de silice
adjusted to 40% relative humidity, suitable for dry-column chromatography
Synonyme(s) :
Silica gel
Forme
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Loss on drying (150 °C): 8.8 - 9.4%
Flow time: <1 minute / 10 cm
Particle size: 90% between 0.063 - 0.200 mm
Fluorescence intensity: conforms
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1