1.07993
GranuCult® BAT Broth
according to IFU Method No. 12, For the enrichment of Alicyclobacillus spp.
Synonyme(s) :
BAT medium, Alicyclobacillus Medium
Produits recommandés
Agence
according to IFU Method No. 12
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
Adéquation
Alicyclobacillus spp. (spp)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenu apparenté
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).