110175-M
Acetyl-Pepstatin
An aspartyl protease inhibitor that acts as an effective inhibitor of HIV-1 proteinase (Ki = 20 nM at pH 4.7) and HIV-2 proteinase (Ki = 5 nM at pH 4.7).
Synonyme(s) :
Acetyl-Pepstatin, Ac-Val-Val-(3S,4S)-Sta-Ala-(3S,4S)-Sta-OH
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
50% acetic acid: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H57N5O9/c1-15(2)11-21(35-30(44)28(18(7)8)36-31(45)27(17(5)6)33-20(10)37)23(38)13-25(40)32-19(9)29(43)34-22(12-16(3)4)24(39)14-26(41)42/h15-19,21-24,27-28,38-39H,11-14H2,1-10H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,43)(H,35,44)(H,36,45)(H,41,42)/t19-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
Clé InChI
WKYBEGDEGRCZNF-LBTYKNIQSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HIV-1 proteinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Song, K., et al. 1992. Kidney Int.42, 639.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 247, 113.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 253, 214.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable