Principaux documents
1.09993
Supelco
Strontium standard
1000 mg Sr, (SrCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (Sr): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable