Principaux documents
1.09986
Supelco
Cobalt standard
1000 mg Co, (CoCl₂ in H₂O) Titrisol®
Synonyme(s) :
Cobalt Reference Standard for ICP/AAS
1 AMP
49,20 €
49,20 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
49,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
49,20 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Co in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Application
Cobalt standard can be used as a calibration standard for thedetermination of cobalt in wet animal feeds using graphite furnace atomicabsorption spectrometry (GF-AAS) [1]
Caractéristiques et avantages
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Remarque sur l'analyse
1000 mg Co in H2O, prepared with high-purity CoCl2 and water.
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)