Principaux documents
1.09981
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
1 AMP
31,70 €
31,70 €
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 AMP
31,70 €
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
31,70 €
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Acide sulfurique solution, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.5 M
Technique(s)
titration: suitable
pb
135 °C
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the concentration of the liquid? What is the diluent to have that final concentration? The local customs authority requires us that information to import them. Thank you for your suppor.
    1 answer
    1. Product 1099810001 is a 0.5M solution of hydrogen sulfate in water.