Documents
1.09934
Supelco
Lithium standard
1000 mg Li, (LiCl in H₂O) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Li in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (argentometric): 1000 mg / Ampoule
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable