Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
1.09626
Supelco
Alcool benzylique
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
1 L
156,00 €
2.5 L
324,00 €
25 L
1 880,00 €
156,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
156,00 €
2.5 L
324,00 €
25 L
1 880,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
878307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
202-859-9
Nomenclature NACRES :
NB.21
156,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C (DIN 51794)
817 °F
Puissance
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Indice de peroxyde
≤5
Température de transition
flash point 101 °C (DIN 51758)
Solubilité
40 g/L
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE®
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758