13160
Alcool benzylique
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Impuretés
≤0.01% benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% acetophenone
≤0.02% halogenated compounds (as Cl)
≤0.03% free acid (as benzoic acid)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 33 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the synthesis of ZnO nanoparticles from zinc acetate.
- Etherification of glycerol.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758