Documents
1.09605
Supelco
n-Hexadecane
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
208-878-9
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
Pf
18 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Densité
0.77 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C