1.08390
Diethylenetriaminepentaaceticacid
saturated solution, suitable for titration
Synonyme(s) :
Diethylenetriaminepentaaceticacid
Produits recommandés
Nom du produit
Diethylenetriaminepentaaceticacid, Diethylenetriaminepentaaceticacid. CAS 67-43-6, pH 2 - 3 (H₂O, 20 °C) (saturated solution).
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
>206 °C (Decomposition)
Solubilité
4.8 g/L
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Clé InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): conforms
pH-value (saturated solution): 2.0 - 3.0
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup