Documents
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
Synonyme(s) :
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H24N4O2 ·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.48
Numéro Beilstein :
59702
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
Clé InChI
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable