Principaux documents
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
Synonyme(s) :
Titriplex® V
100 G
132,00 €
132,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 G
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H23N3O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-652-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
132,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
>206 °C (Decomposition)
Solubilité
4.8 g/L
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Clé InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3