1.08327
Toluène
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Description
isocratic
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Viscosité cinématique
0.7 cSt(20 °C)
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Influence of toluene on the degradation of complex organic matter in wastewater treatment systems.: This study examines the impact of toluene on the degradation processes of complex organic matter in wastewater treatment systems. It highlights the inhibitory effects of toluene on microbial activity and proposes strategies to mitigate these effects to improve the efficiency of wastewater treatment (Taheri et al., 2022).
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0006 meq/g
Transmission (at 300 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Protocoles
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets