1.08123
Tetramethylammonium hydroxide solution
10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
94,20 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025Détails
About This Item
94,20 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Tetramethylammonium hydroxide solution 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
pH
13 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines: ≤ 0.2 %
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Evaporation residue: passes test
Ash: ≤ 0.05 %
Suitability for polarography: passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system, Liver,thymus
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash