1.08000
Sputofluol™
for microscopy
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, free Cl₂): ≥ 4.5 %
Specifications values and batch values refers to the time of produktion
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable