1.07739
Gel de silice
for thin-layer chromatography
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques
binder: no
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 2.5 kg
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille des particules
5-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable