Principaux documents
1.07719
Millipore
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm)
for column chromatography
250 G
529,00 €
1 KG
1 799,00 €
529,00 €
Date d'expédition estimée le14 mars 2025Détails
Changer de vue
250 G
529,00 €
1 KG
1 799,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
529,00 €
Date d'expédition estimée le14 mars 2025Détails
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
63-200 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Masse volumique apparente
450‑550 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caractéristiques et avantages
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Conditionnement
Plastic bottle
Liaison
Replaces: 7719-1; 7719-3; 7719
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Carbon content (elemental analysis): 3.8 - 4.6 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable