Principaux documents
1.05694
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Lithium sulfate monohydrate
250 G
273,00 €
273,00 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
273,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Li2O4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.94 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-820-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Solubilité:
340 g/L
273,00 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
120 °C
Solubilité
340 g/L
Densité
2.05 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
940 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clé InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric, after drying): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (150 °C): 13.0 - 15.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable